Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 862,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H4BrF3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.96
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Form:
liquid
862,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
liquid
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.367
density
1.674 g/mL at 25 °C
functional group
bromo, fluoro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
BrCCOC(F)(F)F
InChI
1S/C3H4BrF3O/c4-1-2-8-3(5,6)7/h1-2H2
InChI key
YLLDCQMJIXHFQZ-UHFFFAOYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?