Merck
773476
p-Toluene-d7-sulfonic acid monohydrate
98 atom % D, 98% (CP)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7D7HO3S · H2O
Masa cząsteczkowa:
197.26
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+7
Form:
solid
isotopic purity
98 atom % D
assay
98% (CP)
form
solid
mass shift
M+7
SMILES string
[2H]C1=C([2H])C(C([2H])([2H])[2H])=C([2H])C([2H])=C1S(=O)(O)=O.O
InChI
1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2/i1D3,2D,3D,4D,5D;
InChI key
KJIFKLIQANRMOU-ANHTTWOXSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1219795-22-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)