, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH=CHCH2COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.14
EC Number:
212-453-3
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1721000
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
technical
assay
≥90% (GC)
density
0.931 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)C\C=C\C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-5-6(7)8-2/h3-4H,5H2,1-2H3/b4-3+
InChI key
KJALUUCEMMPKAC-ONEGZZNKSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
75.2 °F
flash_point_c
24 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?