Merck
77008
3-Pentenenitrile
technical, ≥90% (GC)
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH=CHCH2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
81.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
225-060-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1737881
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical
assay
≥90% (GC)
refractive index
n20/D 1.422
bp
141-145 °C (lit.)
density
0.842 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
C\C=C\CC#N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)