Przejdź do
767085
2-bromo-3,4,5-trimethoxy-benzaldehyde
97%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H11BrO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
275.10
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
assay
97%
form
solid
mp
67-73 °C
functional group
aldehyde, bromo
SMILES string
COc1cc(C=O)c(Br)c(OC)c1OC
InChI
1S/C10H11BrO4/c1-13-7-4-6(5-12)8(11)10(15-3)9(7)14-2/h4-5H,1-3H3
InChI key
LADPQZFHJVANIP-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)