Przejdź do
765783
3-Methylenecyclobutanecarbonitrile
97% (GC)
Synonim(y):
3-Methylene-1-cyanocyclobutane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
453,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
93.13
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97% (GC)
Form:
liquid
453,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.461
density
0.912 g/mL at 25 °C
functional group
nitrile
SMILES string
C=C1CC(C1)C#N
InChI
1S/C6H7N/c1-5-2-6(3-5)4-7/h6H,1-3H2
InChI key
ZRWMAMOBIQQJSA-UHFFFAOYSA-N
pictograms
FlameSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
136.9 °F
flash_point_c
58.3 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)