Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 577,00 zł 432,75 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H7F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
432,75 zł
Cena katalogowa577,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n
functional group
fluoro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C1=CCc2ccccc12
InChI
1S/C10H7F3/c11-10(12,13)9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4,6H,5H2
InChI key
PCPRMODISMAALW-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description 97% | description 95% | description 97% |
| assay 95% | assay 97% | assay 95% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| form liquid | form solid | form solid | form solid |
| refractive index n | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
| functional group fluoro | functional group fluoro | functional group fluoro, nitrile | functional group fluoro |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
158.0 °F
flash_point_c
70 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?