Merck
763497
N,N,N′,N′-Tetrakis(4-methoxyphenyl)benzidine
98%
Synonim(y):
MeO-TPD
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H36N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
608.72
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
98%
form
powder
mp
190-195 °C
λmax
353 nm in chloroform
SMILES string
COc1ccc(cc1)N(c2ccc(OC)cc2)c3ccc(cc3)-c4ccc(cc4)N(c5ccc(OC)cc5)c6ccc(OC)cc6
InChI
1S/C40H36N2O4/c1-43-37-21-13-33(14-22-37)41(34-15-23-38(44-2)24-16-34)31-9-5-29(6-10-31)30-7-11-32(12-8-30)42(35-17-25-39(45-3)26-18-35)36-19-27-40(46-4)28-20-36/h5-28H,1-4H3
InChI key
WPUSEOSICYGUEW-UHFFFAOYSA-N
Application
This materials is a popular air stable hole transport material for OPV devices. It is often doped to improve mobility and performance. IT also increases the brightness of OLED devices (upto 14300 cd/m2 at 13V).
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)