Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 812,00 zł 609,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2450,00 zł |
Informacje o tej pozycji
609,00 zł
Cena katalogowa812,00 złZaoszczędź 25%Nazwa produktu
[2-(Dicyclohexylphosphino)-3,6-dimethoxy-2′,4′,6′-triisopropyl-1,1′-biphenyl]gold(I) bis(trifluoromethanesulfonyl)imide,
form
solid
Quality Segment
reaction suitability
core: gold, reaction type: Cross Couplings, reagent type: catalyst
mp
192-209 °C (decomposition)
SMILES string
FC(F)(F)S(=O)(=O)N([Au])S(=O)(=O)C(F)(F)F.COc1ccc(OC)c(c1P(C2CCCCC2)C3CCCCC3)-c4c(cc(cc4C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C35H53O2P.C2F6NO4S2.Au/c1-23(2)26-21-29(24(3)4)33(30(22-26)25(5)6)34-31(36-7)19-20-32(37-8)35(34)38(27-15-11-9-12-16-27)28-17-13-10-14-18-28;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/h19-25,27-28H,9-18H2,1-8H3;;/q;-1;+1
InChI key
SMTGSBLIUQSWAP-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability core: gold, reagent type: catalyst, reaction type: Cross Couplings | reaction suitability core: gold, reagent type: catalyst | reaction suitability core: gold, reagent type: catalyst | reaction suitability core: gold, reagent type: catalyst |
| form solid | form powder | form solid | form solid |
| mp 192-209 °C (decomposition) | mp - | mp 243-250 °C | mp 221-224 °C (decomposition) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![[2-(Dicyclohexylphosphino)-3,6-dimethoxy-2′,4′,6′-triisopropyl-1,1′-biphenyl]gold(I) bis(trifluoromethanesulfonyl)imide](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/361/949/e30e9505-889a-4ffd-9c57-f66a0a20b299/640/e30e9505-889a-4ffd-9c57-f66a0a20b299.png)
![Chloro[2-dicyclohexyl(2′,4′,6′-trisopropylbiphenyl)phosphine]gold(I)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/253/590/7ea3a0c9-1b4c-4e68-8fa0-5e764f73519a/640/7ea3a0c9-1b4c-4e68-8fa0-5e764f73519a.png)