Przejdź do
762857
Poly(N-isopropylacrylamide-co-butylacrylate)
butylacrylate 5 mol %, average Mn 30,000
Synonim(y):
NIPAM, polyNIPAM, polyNIPAM-BA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H11NO)m(C7H12O2)n
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12162002
2030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
feed ratio
NIPAM:BA 20:1
mol wt
average Mn 30,000
feature
hydrophilic
composition
butylacrylate, 5 mol %
transition temp
LCST 25 °C, Tm 345-351
Application
This copolymer shows LCST at 25°C (lower temperature than PolyNIPAM), which makes it useful in hydrogel and tissue engineering applications needing LCST close to room temperature or below.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
762881535311724858
description
butylacrylate 5 mol %, average Mn 30,000
description
butylacrylate 12 mol %, average Mn 30,000
description
Mn ~40,000
description
methacrylic acid 10 mol %, Mn 60,000
form
solid
form
solid
form
-
form
solid
feed ratio
NIPAM:BA 20:1
feed ratio
NIPAM:BA 8:1
feed ratio
-
feed ratio
-
composition
butylacrylate, 5 mol %
composition
butylacrylate, 12 mol %
composition
-
composition
methacrylic acid, 10 mol %
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
transition temp
LCST 25 °C, Tm 345-351
transition temp
LCST 14-16 °C
transition temp
-
transition temp
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)