Merck
762385
6,6′-Bis(4-(S)-isopropyl-2-oxazolinyl)-2,2′-bipyridine
96%, solid
Synonim(y):
Bipymox
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H26N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
378.47
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
6,6′-Bis(4-(S)-isopropyl-2-oxazolinyl)-2,2′-bipyridine, 96%
Quality Segment
assay
96%
form
solid
optical activity
[α]/D -97.0°, c = 0.5% in dichloromethane
reaction suitability
reaction type: Asymmetric synthesis, reagent type: ligand
reaction type: Hydrosilylations
mp
185-190 °C
SMILES string
CC(C)[C@H]1COC(=N1)c2cccc(n2)-c3cccc(n3)C4=N[C@H](CO4)C(C)C
InChI
1S/C22H26N4O2/c1-13(2)19-11-27-21(25-19)17-9-5-7-15(23-17)16-8-6-10-18(24-16)22-26-20(12-28-22)14(3)4/h5-10,13-14,19-20H,11-12H2,1-4H3/t19-,20-/m1/s1
InChI key
NNCROLGXDLXLJM-WOJBJXKFSA-N
Application
Ligand used in the asymmetric hydrosilation of ketones.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)