Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 528,00 zł 396,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6Cl2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.04
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
Form:
solid
396,00 zł
Cena katalogowa528,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
95%
form
solid
mp
71-79 °C
functional group
chloro
SMILES string
Clc1nc(Cl)c2CCCc2n1
InChI
1S/C7H6Cl2N2/c8-6-4-2-1-3-5(4)10-7(9)11-6/h1-3H2
InChI key
GDHHAOFBLGZCMI-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 95% | assay 97% | assay 98% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 71-79 °C | mp 169-173 °C (lit.) | mp 89-91 °C (lit.) | mp 83-87 °C |
| form solid | form - | form solid | form solid |
| functional group chloro | functional group chloro | functional group chloro, fluoro, nitrile | functional group bromo, chloro |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![2,4-Dichloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidine 95%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/162/883/f4741e65-de67-41d2-aac6-f3f7dbbe43c9/640/f4741e65-de67-41d2-aac6-f3f7dbbe43c9.png)