Merck
760838
Allyl tetraisopropylphosphorodiamidite
95%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[[(CH3)2CH]2N]2POCH2CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.41
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.466 (lit.), n20/D 1.467
bp
114-117 °C/0.4 mmHg (lit.)
density
0.903 g/mL at 25 °C (lit.), 0.910 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)N(C(C)C)P(OCC=C)N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C15H33N2OP/c1-10-11-18-19(16(12(2)3)13(4)5)17(14(6)7)15(8)9/h10,12-15H,1,11H2,2-9H3
InChI key
ZTEGHJIXOZLSOH-UHFFFAOYSA-N
Application
Allyl tetraisopropylphosphorodiamidite may be used in the total synthesis of (−)-tetrahydrolipstatin, dolabelide C, (-)-salicylihalamides A and B.
Phosphitylation agent used in the preparation of oligonucleotides. Selective deallylation is accomplished by palladium catalysis.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
188.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
86.67 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)