Przejdź do zawartości
760811
Bis[2-(trimethylsilyl)ethyl] N,N-diisopropylphosphoramidite
96%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H40NO2PSi2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
365.64
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
96%
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
96%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.4517
bp
286.2-296.6 °C
density
0.8887 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)N(C(C)C)P(OCC[Si](C)(C)C)OCC[Si](C)(C)C
InChI
1S/C16H40NO2PSi2/c1-15(2)17(16(3)4)20(18-11-13-21(5,6)7)19-12-14-22(8,9)10/h15-16H,11-14H2,1-10H3
InChI key
UCVPTNNSVPPRRA-UHFFFAOYSA-N
Application
Phosphitylation agent used in the preparation of oligonucleotides
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)