Merck
759775
6-Chloro-2-iodopurine
97%
Synonim(y):
2-Iodo-6-chloropurine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H2ClIN4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.45
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
97%
form
solid
mp
198-203 °C
functional group
chloro, iodo
SMILES string
Clc1nc(I)nc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H2ClIN4/c6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3/h1H,(H,8,9,10,11)
InChI key
SZRNPDHDBPGZOA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)