Przejdź do
758264
4,5-Diaminophthalonitrile
95%
Synonim(y):
1,2-Diamino-4,5-dicyanobenzene, 1,2-Diaminobenzene-4,5-dicarbonitrile, 4,5-Diaminobenzene-1,2-dicarbonitrile
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
Form:
solid
assay
95%
form
solid
mp
270-276 °C
SMILES string
Nc1cc(C#N)c(cc1N)C#N
InChI
1S/C8H6N4/c9-3-5-1-7(11)8(12)2-6(5)4-10/h1-2H,11-12H2
InChI key
PCKAZQYWUDIFQM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)