Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 218,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2C(CN)N=NC(CH3)2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.21
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-132-3
Beilstein/REAXYS Number:
1708400
MDL number:
218,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
form
crystals
mp
102-104 °C (dec.) (lit.), 103-107 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)(\N=N\C(C)(C)C#N)C#N
InChI
1S/C8H12N4/c1-7(2,5-9)11-12-8(3,4)6-10/h1-4H3/b12-11+
InChI key
OZAIFHULBGXAKX-VAWYXSNFSA-N
General description
This AIBN was recrystallized and is ready for use as a polymerization initiator.
Application
- Porous Acid-Base Hybrid Polymers for Enhanced NH3 Uptake: This study discusses the use of 2,2′-Azobis(2-methylpropionitrile) in the synthesis of acid-base hybrid polymers, highlighting its role in enhancing ammonia uptake through cooperative hydrogen bonds (X Luo, Y Liu, et al., 2023).
- Extraction of Fluoroquinolones from Milk: The development of molecularly imprinted polymers using 2,2′-Azobis(2-methylpropionitrile) as an initiator for the extraction of antibiotics from milk showcases its application in food safety and pharmaceutical analysis (E Megias-Pérez, et al., 2023).
- Thermo-responsive Copolymer Visible Light Catalyst: Highlighting the use of 2,2′-Azobis(2-methylpropionitrile) in the synthesis of thermo-responsive copolymers, this study explores its applications in catalysis and material science, particularly in photoreactive polymers (S Wu, et al., 2024).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description recrystallized from methanol, 99% | description 98% | description 98% | description powder or granules, 97% |
| assay 99% | assay 98% | assay 98% | assay 97% |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| form crystals | form powder | form solid | form powder or granules |
| mp 103-107 °C, 102-104 °C (dec.) (lit.) | mp 102-104 °C (dec.) (lit.) | mp 114-118 °C (lit.) | mp 175-177 °C (lit.) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,2′-Azobis(2-methylpropionitrile)
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Self-react. C
supp_hazards
Klasa składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
122.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
50 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?