Merck
754129
2,3-Dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline
97%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
97%
form
solid
mp
109-114 °C
SMILES string
CC1Nc2ccccc2NC1C
InChI
1S/C10H14N2/c1-7-8(2)12-10-6-4-3-5-9(10)11-7/h3-8,11-12H,1-2H3
InChI key
JKMHQZSBOQTMRG-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)