Przejdź do
754102
TES-ADT
>99% (HPLC)
Synonim(y):
5,11-Bis(triethylsilylethynyl)anthradithiophene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1600,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H38S2Si2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
566.97
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
1600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
>99% (HPLC)
form
solid
loss
0.5 wt. % TGA, 250 °C
mp
128-135 °C
semiconductor properties
P-type (mobility=1 cm2/V·s)
SMILES string
CC[Si](CC)(CC)C#Cc1c2cc3ccsc3cc2c(C#C[Si](CC)(CC)CC)c4cc5ccsc5cc14
InChI
1S/C34H38S2Si2/c1-7-37(8-2,9-3)19-15-27-29-21-25-13-17-36-34(25)24-32(29)28(16-20-38(10-4,11-5)12-6)30-22-26-14-18-35-33(26)23-31(27)30/h13-14,17-18,21-24H,7-12H2,1-6H3
InChI key
NYBWUHOMYZZKOR-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
795518327646132225
description
>99% (HPLC)
description
95%
description
97%
description
98%
loss
0.5 wt. % TGA, 250 °C
loss
-
loss
-
loss
-
semiconductor properties
P-type (mobility=1 cm2/V·s)
semiconductor properties
-
semiconductor properties
-
semiconductor properties
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
128-135 °C
mp
377-382 °C
mp
122-124 °C (lit.)
mp
133-136 °C (lit.)
assay
>99% (HPLC)
assay
95%
assay
97%
assay
98%
form
solid
form
powder
form
-
form
powder
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)