Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H44O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
412.65
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
200-578-6
MDL number:
Assay:
98% (CP)
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98% (CP)
form
liquid
concentration
50 μg/mL in ethanol
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
color
colorless
application(s)
detection
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H](\C=C\[C@H](C)C(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@H](O)CCC3=C
InChI
1S/C28H44O2/c1-19-10-14-24(29)18-23(19)13-12-22-8-7-17-28(6)25(15-16-26(22)28)20(2)9-11-21(3)27(4,5)30/h9,11-13,20-21,24-26,29-30H,1,7-8,10,14-18H2,2-6H3/b11-9+,22-12+,23-13-/t20-,21+,24-,25-,26+,28-/m1/s1
InChI key
KJKIIUAXZGLUND-FOZBYKFWSA-N
General description
3-epi-25-Hydroxyvitamin D2 (3-epi-25OHD2) is a metabolite of vitamin D2. It is an epimer of 25-hydroxyvitamin D2 which differs only at the C-3 position.
Application
3-epi-25-Hydroxyvitamin D2 can be used as an analytical standard for accurate data interpretation in specific biological samples.
Packaging
1 mL in ampule
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-epi-25-Hydroxyvitamin D2 solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
14.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?