Przejdź do
750085
5,5′-Bis(trimethylstannyl)-2,2′-bithiophene
97%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H22S2Sn2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
491.87
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
assay
97%
form
solid
mp
96-100 °C
SMILES string
C[Sn](C)(C)c1ccc(s1)-c2ccc(s2)[Sn](C)(C)C
InChI
1S/C8H4S2.6CH3.2Sn/c1-3-7(9-5-1)8-4-2-6-10-8;;;;;;;;/h1-4H;6*1H3;;
InChI key
DOIRPCDOGSNNCS-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)