Przejdź do zawartości
749869
L-Threonine-13C4,15N,2,3,4,4,4-d5
98 atom % 15N, 98 atom % D, 99 atom % 13C, 95% (CP)
Synonim(y):
(2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid-13C4,15N,2,3,4,4,4-d5
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
13CD313CD(OH)13CD(15NH2)13COOH
Masa cząsteczkowa:
129.11
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98 atom % D
Assay:
95% (CP)
Mass shift:
M+10
Form:
solid
isotopic purity
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98 atom % D
assay
95% (CP)
form
solid
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
256 °C (dec) (lit.)
mass shift
M+10
SMILES string
O[13C]([13C]([15NH2])([2H])[13C@]([2H])(O)[13C]([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1/i1+1D3,2+1D,3+1D,4+1,5+1
InChI key
AYFVYJQAPQTCCC-OWPUPSSQSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)