Przejdź do
749532
2-Bromo-1,3,4-thiadiazole
96%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
279,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2HBrN2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.01
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
96%
Form:
solid
279,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
96%
form
solid
mp
68-73 °C
functional group
bromo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Brc1nncs1
InChI
1S/C2HBrN2S/c3-2-5-4-1-6-2/h1H
InChI key
DQBCRVIBTFHJLM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)