Przejdź do
748641
Furan-3-boronic acid MIDA ester
97%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H10BNO5
Masa cząsteczkowa:
222.99
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
assay
97%
form
solid
mp
132-134 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccoc2
InChI
1S/C9H10BNO5/c1-11-4-8(12)15-10(16-9(13)5-11)7-2-3-14-6-7/h2-3,6H,4-5H2,1H3
InChI key
FKZKTGSSMZITRF-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)