Merck
746002
4-Hydroxypyrimidine-5-carbonitrile
97%
Synonim(y):
1,4-Dihydro-4-oxo-5-pyrimidinecarbonitrile, 1,6-Dihydro-6-oxo-5-pyrimidinecarbonitrile
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.10
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
97%
form
solid
mp
244-249 °C
functional group
nitrile
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=C(C#N)C=NC=N1
InChI
1S/C5H3N3O/c6-1-4-2-7-3-8-5(4)9/h2-3H,(H,7,8,9)
InChI key
SVOQOFSQLVVHKQ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)