Przejdź do
745685
2-(Bromomethyl)oxetane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1480,00 zł
1110,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H7BrO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.00
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Form:
liquid
1110,00 zł
Cena katalogowa1480,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
functional group
bromo, ether
storage temp.
−20°C
SMILES string
BrCC1OCC1
InChI
1S/C4H7BrO/c5-3-4-1-2-6-4/h4H,1-3H2
InChI key
OMXAGUVERXNCSZ-UHFFFAOYSA-N
General description
2-(Bromomethyl)oxetane is also referred to as 1-bromo-2,4-epoxybutane. It is a 2-substituted oxetane derivative.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
382205144711242403
description
-
description
technical grade, 90%
description
≥97%
description
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
solid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
functional group
bromo, ether
functional group
bromo, ether
functional group
nitrile, bromo
functional group
bromo
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)