Przejdź do
74115
trans-4-Nitrocinnamaldehyde
technical, ≥97.0% (T)
Synonim(y):
trans-3-(4-Nitrophenyl)-2-propenal
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-076-8
Beilstein/REAXYS Number:
1565424
MDL number:
Assay:
≥97.0% (T)
Form:
crystals
grade
technical
assay
≥97.0% (T)
form
crystals
mp
139-142 °C
functional group
aldehyde, nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(\C=C\C=O)cc1
InChI
1S/C9H7NO3/c11-7-1-2-8-3-5-9(6-4-8)10(12)13/h1-7H/b2-1+
InChI key
ALGQVMMYDWQDEC-OWOJBTEDSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)