Przejdź do
738840
2-(Aminomethyl)imidazole dihydrochloride
97%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H7N3 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.04
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
assay
97%
form
solid
mp
234-241 °C
functional group
amine
SMILES string
Cl.Cl.NCc1ncc[nH]1
InChI
1S/C4H7N3.2ClH/c5-3-4-6-1-2-7-4;;/h1-2H,3,5H2,(H,6,7);2*1H
InChI key
KYUDBQDDNKPSIC-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)