Przejdź do
738786
Sucrose-(glucose-13C6)
99 atom % 13C
Synonim(y):
D-(+)-Saccharose-(glucose-13C6), Sugar-(glucose-13C6)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6C6H22O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
348.25
UNSPSC Code:
12352201
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Mass shift:
M+6
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
99 atom % 13C
form
solid
mp
185-187 °C (lit.)
mass shift
M+6
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
901710738794705136
description
99 atom % 13C
description
endotoxin tested, ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
≥99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
mass shift
M+6
mass shift
M+6
mass shift
M+6
mass shift
M+1
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
mp
185-187 °C (lit.)
mp
185-187 °C (lit.)
mp
185-187 °C (lit.)
mp
185-187 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sucrose-(glucose-13C6)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)