Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H3D4NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
105.13
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+4
Form:
powder
isotopic purity
98 atom % D
assay
98% (CP)
form
powder
mp
229-231 °C (lit.)
mass shift
M+4
SMILES string
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C1(N)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO2/c5-4(1-2-4)3(6)7/h1-2,5H2,(H,6,7)/i1D2,2D2
InChI key
PAJPWUMXBYXFCZ-LNLMKGTHSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?