Informacje o tej pozycji
isotopic purity
98 atom % D
form
powder
mass shift
M+33
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[K+].[2H]\C(=C(/[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([O-])=O
InChI
1S/C18H34O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b10-9-;/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D,10D,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2;
InChI key
MLICVSDCCDDWMD-IEKXYDGZSA-M
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98 atom % D | description 99 atom % 13C, 98% (CP) | description endotoxin tested, 99 atom % 13C, 98% (CP) | description 99 atom % 13C, 99% (CP) |
| isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C |
| mass shift M+33 | mass shift M+5 | mass shift M+18 | mass shift M+1 |
| form powder | form solid | form solid | form solid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
284.0 °F - closed cup
flash_point_c
140.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?