Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H10O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.20
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
86-91 °C
functional group
aldehyde, ester
SMILES string
COC(=O)\C=C\c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C11H10O3/c1-14-11(13)7-6-9-2-4-10(8-12)5-3-9/h2-8H,1H3/b7-6+
InChI key
KVXMLLMZXPRPNG-VOTSOKGWSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?