Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 361,00 zł 270,75 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H4Br2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
287.94
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
270,75 zł
Cena katalogowa361,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
198-203 °C (dec.)
functional group
bromo
SMILES string
Brc1ccc(Br)c2nccnc12
InChI
1S/C8H4Br2N2/c9-5-1-2-6(10)8-7(5)11-3-4-12-8/h1-4H
InChI key
ZPZBXKVJNVNNET-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 198-203 °C (dec.) | mp 201.5-203 °C (lit.) | mp 266-269 °C (lit.) | mp 67-72 °C |
| form solid | form solid | form - | form powder |
| functional group bromo | functional group ketone | functional group - | functional group bromo |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?