Przejdź do
734772
4-Bromothiophene-2-acetic acid
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
239,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5BrO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.07
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
239,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
87-92 °C
functional group
bromo, carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)Cc1cc(Br)cs1
InChI
1S/C6H5BrO2S/c7-4-1-5(10-3-4)2-6(8)9/h1,3H,2H2,(H,8,9)
InChI key
RQLBAXZWESSFHI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)