Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ZrO2 · Y2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
349.03
UNSPSC Code:
26111700
PubChem Substance ID:
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
pellets (for sputtering)
composition
(ZrO2)0.92(Y2O3)0.08
diam. × H
2-3 mm × 3-5 mm
mp
>2,600 °C (lit.)
SMILES string
O=[Zr]=O.O=[Y]O[Y]=O
InChI
1S/5O.2Y.Zr
InChI key
KSTOPEBVPBSOTK-UHFFFAOYSA-N
General description
Yttria-stabilized zirconia (YSZ) is the most commonly used solid electrolyte for solid oxide fuel cells (SOFCs) and oxygen sensors. YSZ exhibits high oxygen-ionic conductivity while blocking electronic conduction. YSZ particles may be synthesized from yttrium nitrate or isopropoxide by sol gel method. YSZ nanoparticles may be prepared in supercritical water (SCW). YSZ nanoparticles of different sizes with varying % mol of yttria may be obtained by CO2 laser based continuous/pulsed laser vaporization method.
Application
Electrolyte material for solid oxide fuel cells (SOFC).
Collagen-yttria-stabilized amorphous zirconia hybrid scaffolds may be developed. YSZ thin films may be used as thermal barrier coatings on combustors, stationary and rotating components of gas turbines or diesel engines.6
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?