Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC5D2H10O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.16
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C, 98 atom % D
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
powder
isotopic purity
99 atom % 13C, 98 atom % D
assay
98% (CP)
form
powder
mp
150-152 °C (lit.)
mass shift
M+3
SMILES string
[2H][13C]([2H])(O)[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i1+1D2
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-AUJTXTGDSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?