Merck
733741
Triphenyl phosphate solution
suitable for NMR (reference standard), 0.0485 M in acetone-d6 (99.9 atom % D), NMR tube size 3 mm × 8 in.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H5O)3PO
Masa cząsteczkowa:
326.28
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12190000
MDL number:
Form:
solution
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solution
Quality Segment
concentration
0.0485 M in acetone-d6 (99.9 atom % D)
technique(s)
NMR: suitable
NMR tube size
3 mm × 8 in.
suitability
suitable for NMR (reference standard)
SMILES string
O=P(Oc1ccccc1)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3
InChI
1S/C18H15O4P/c19-23(20-16-10-4-1-5-11-16,21-17-12-6-2-7-13-17)22-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChI key
XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
31P sensitivity
Preparation Note
3 mm O.D. tube contains 0.235 mL.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triphenyl phosphate solution
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Narządy docelowe
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-2.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-19 °C
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - ED HH 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
115-86-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)