Przejdź do
73306
Magnesium di-tert-butoxide
technical, ≥90% (KT)
Synonim(y):
Magnesium tert-butoxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
744,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3COMgOC(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.53
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
250-931-3
Beilstein/REAXYS Number:
3979348
MDL number:
Assay:
≥90% (KT)
Form:
powder
744,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical
Quality Segment
assay
≥90% (KT)
form
powder
reaction suitability
core: magnesium
SMILES string
CC(C)(C)O[Mg]OC(C)(C)C
InChI
1S/2C4H9O.Mg/c2*1-4(2,3)5;/h2*1-3H3;/q2*-1;+2
InChI key
RTKCPZYOLXPARI-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
703788715468659878
description
technical, ≥90% (KT)
description
99.9%
description
85%
description
sublimed grade, 99.99% trace metals basis
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥90% (KT)
assay
99.9%
assay
85%
assay
99.99% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
technical
grade
-
grade
-
grade
-
reaction suitability
core: magnesium
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
core: potassium
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesium di-tert-butoxide
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)