Merck
732672
1-Ethyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H10N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
mp
136-141 °C
SMILES string
CCn1nc(cc1C)C(O)=O
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-3-9-5(2)4-6(8-9)7(10)11/h4H,3H2,1-2H3,(H,10,11)
InChI key
DMGJEACTEOFQPI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)