Przejdź do
732192
(1S,2S)-N-p-Tosyl-1,2-dimesitylethylenediamine
96%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
649,00 zł
551,65 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H34N2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
450.64
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
eCl@ss:
32150312
551,65 zł
Cena katalogowa649,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
96%
form
solid
mp
169-174 °C
functional group
amine
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N[C@H]([C@@H](N)c2c(C)cc(C)cc2C)c3c(C)cc(C)cc3C
InChI
1S/C27H34N2O2S/c1-16-8-10-23(11-9-16)32(30,31)29-27(25-21(6)14-18(3)15-22(25)7)26(28)24-19(4)12-17(2)13-20(24)5/h8-15,26-27,29H,28H2,1-7H3/t26-,27-/m0/s1
InChI key
XAXZXGHDWDUHFH-SVBPBHIXSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
484342
description
96%
description
98%
assay
96%
assay
98%
functional group
amine
functional group
amine, phenyl
form
solid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
169-174 °C
mp
128-131 °C (lit.)
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)