Przejdź do zawartości
731986
N-Ethyl-d5-ethanolamine
98 atom % D, 97% (CP)
Synonim(y):
(2-Ethyl-d5-amino)ethanol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2D5NHCH2CH2OH
Masa cząsteczkowa:
94.17
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
97% (CP)
Mass shift:
M+5
Form:
liquid
isotopic purity
98 atom % D
assay
97% (CP)
form
liquid
bp
169-170 °C (lit.)
density
0.964 g/mL at 25 °C
mass shift
M+5
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])NCCO
InChI
1S/C4H11NO/c1-2-5-3-4-6/h5-6H,2-4H2,1H3/i1D3,2D2
InChI key
MIJDSYMOBYNHOT-ZBJDZAJPSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
159.8 °F
flash_point_c
71 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)