Przejdź do
731536
3-Oxetanone
Synonim(y):
1,3-Epoxy-2-propanone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.06
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Form:
liquid
Aby zapytać o ten produkt 731536, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
availability
not available in EU
refractive index
n20/D 1.426
density
1.124 g/mL at 25 °C
functional group
ether, ketone
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1COC1
InChI
1S/C3H4O2/c4-3-1-5-2-3/h1-2H2
InChI key
ROADCYAOHVSOLQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Product may polymerize over time during storage.
Application
3-Oxetanone can be used to synthesize:
  • Various oxetane-containing lead compounds with improved solubility, reduced lipophilicity and amphiphilicity.
  • (Hydroxymethyl)oxazoles and (hydroxymethyl)thiazoles via single-step microwave mediated reaction with primary amides and thioamides, respectively.
  • Oxetane containing spirocycles through thermal 1,3-dipolar cycloaddition reaction with α-amino acids or secondary α-amino acid esters.
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
79.0 °F - closed cup
flash_point_c
26.1 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)