Merck
730718
Propionic anhydride-1,1′-13C2
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonim(y):
Propanoic anhydride-1,1′-13C2
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CH213CO)2O
Masa cząsteczkowa:
132.13
UNSPSC Code:
12352108
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+2
Form:
liquid
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
98% (CP)
form
liquid
technique(s)
bio NMR: suitable
bp
167 °C (lit.)
density
1.030 g/mL at 25 °C
mass shift
M+2
SMILES string
CC[13C](=O)O[13C](=O)CC
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h3-4H2,1-2H3/i5+1,6+1
InChI key
WYVAMUWZEOHJOQ-MPOCSFTDSA-N
General description
Propionic anhydride-1,1′-13C2 99 atom % 13C, 98% (CP) is a high-purity isotope product with a unique chemical profile that belongs to the class of isotopes. Produced by Sigma-Aldrich, we are committed to providing quality isotope products and a reliable supply chain. Available in industrial and pre-pack quantities.
Application
- High-resolution NMR spectroscopy
- Metabolomic profiling and pathway analysis
- Stable Isotope probing in Environmental microbiology
- Chemical synthesis of labeled compounds
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
165.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
74 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1325559-35-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)