Przejdź do zawartości
73037
3-(Heptadecafluorooctyl)aniline
≥95.0%
Synonim(y):
3-(Perfluorooctyl)aniline
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H6F17N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
511.18
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6023253
Assay:
≥95.0%
Form:
flakes
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95.0%
form
flakes
mp
33-38 °C
SMILES string
Nc1cccc(c1)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C14H6F17N/c15-7(16,5-2-1-3-6(32)4-5)8(17,18)9(19,20)10(21,22)11(23,24)12(25,26)13(27,28)14(29,30)31/h1-4H,32H2
InChI key
FQQMUCAKAYUZFS-UHFFFAOYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Narządy docelowe
Liver
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)