Przejdź do
73028
N-Succinimidyl 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-heptadecafluoroundecanoate
≥95%
Synonim(y):
N-Succinimidyl 2H,2H,3H,3H-perfluoroundecanoate, N-Succinimidyl 3-(perfluorooctyl)propionate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H8F17NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
589.20
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
crystals
assay
≥95%
form
crystals
mp
140-146 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C15H8F17NO4/c16-8(17,4-3-7(36)37-33-5(34)1-2-6(33)35)9(18,19)10(20,21)11(22,23)12(24,25)13(26,27)14(28,29)15(30,31)32/h1-4H2
InChI key
PFSIGNUPTCQGSG-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Product of Fluorous Technologies, Inc. Use of this compound may be protected by U.S. patents 6,156,896; 5,859,247; 5,777,121 and 6,673,539.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
target_organs
Liver
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)