Merck
730238
Cholesteryl-26,26,26,27,27,27-d6 linolenate
98 atom % D, 97% (CP)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C45D6H68O2
Masa cząsteczkowa:
653.10
UNSPSC Code:
12352108
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
97% (CP)
Mass shift:
M+6
Form:
solid
isotopic purity
98 atom % D
assay
97% (CP)
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+6
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C(CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C45H74O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-25-43(46)47-38-30-32-44(5)37(34-38)26-27-39-41-29-28-40(36(4)24-22-23-35(2)3)45(41,6)33-31-42(39)44/h8-9,11-12,14-15,26,35-36,38-42H,7,10,13,16-25,27-34H2,1-6H3/b9-8-,12-11-,15-14-/t36-,38+,39+,40-,41+,42+,44+,45-/m1/s1/i2D3,3D3
InChI key
FYMCIBHUFSIWCE-QDURKTCCSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)