Przejdź do
730084
Diammonium-15N2 hydrogen phosphate
10 atom % 15N
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(15NH4)2HPO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.04
UNSPSC Code:
12352102
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
10 atom % 15N
Mass shift:
M+2
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
10 atom % 15N
form
solid
mol wt
132.25 by atom % calculation (10 atom % 15N)
mp
155 °C (lit.)
application(s)
agriculture
mass shift
M+2
SMILES string
[H][15N+]([H])([H])[H].[H][15N+]([H])([H])[H].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4)/i2*1+1;
InChI key
MNNHAPBLZZVQHP-ISOLYIDJSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
488755491780
description
10 atom % 15N
description
98 atom % 15N
description
98 atom % 15N
mass shift
M+2
mass shift
M+2
mass shift
M+1
isotopic purity
10 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N
form
solid
form
solid
form
solid
mp
155 °C (lit.)
mp
155 °C (lit.)
mp
190 °C (lit.)
application(s)
agriculture
application(s)
-
application(s)
-
mol wt
132.25 by atom % calculation (10 atom % 15N)
mol wt
-
mol wt
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diammonium-15N2 hydrogen phosphate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
287488-11-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)