Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
6LiBF4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
92.82
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
Isotopic purity:
95 atom % 6Li
Mass shift:
M-1
Form:
solid
isotopic purity
95 atom % 6Li
form
solid
mp
293-300 °C (dec) (lit.)
mass shift
M-1
SMILES string
[6Li][B](F)(F)(F)F
InChI
1S/BF4.Li/c2-1(3,4)5;/q-1;+1/i;1-1
InChI key
UFXJWFBILHTTET-HCMAANCNSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?