Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H26N2O6 · C12H23N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
511.69
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥97.0%
form
powder
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CCCCNC(=O)OCC=C)C(O)=O
InChI
1S/C15H26N2O6.C12H23N/c1-5-10-22-13(20)16-9-7-6-8-11(12(18)19)17-14(21)23-15(2,3)4;1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h5,11H,1,6-10H2,2-4H3,(H,16,20)(H,17,21)(H,18,19);11-13H,1-10H2/t11-;/m1./s1
InChI key
TXVAVNGGMCSJEA-RFVHGSKJSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?