Merck
728764
1-Acetyl-4-aminopiperidine hydrochloride
96%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H14N2O · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.66
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
96%
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
96%
form
solid
mp
240-245 °C
SMILES string
Cl.CC(=O)N1CCC(N)CC1
InChI
1S/C7H14N2O.ClH/c1-6(10)9-4-2-7(8)3-5-9;/h7H,2-5,8H2,1H3;1H
InChI key
AWKOGAFRLOPNOP-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)